Orders LinkContactUsLinkComponent
96-Well micro test plates
Mikrotestplade med U-bund, uden låg, klar, 96, 25 stk./pose
  SARS82.1582
Marketsource
 :   SARSTEDT
96-Well micro test plates
  SARS82.1582
 :  SARSTEDT
Marketsource
96-Well micro test plates
Mikrotestplade med U-bund, uden låg, klar, 96, 25 stk./pose
280,48 kr
1 * 100 Items
Clear PS
  • Compatible with all common microplate dispensers, readers, and washers
  • Excellent and consistent optical quality
  • Optimal surface
  • Uniform design
  • Choice of flat, round or conical wells
  • Ant. brønde:
    96
  • Pakket:
    25 stk./pose
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Mikrotestplade med U-bund, uden låg
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Farve
  • SARS82.1584
    Låg til mikrotestplader, PS
    klar
    1 * 100 Items - 239,26 kr