Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rod, HDPE, 3 mm, 64 mm
Katalog # SARS81.971
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Stirring rods
Katalog # SARS81.971
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Stirring rods
Stirring rods
Stirring rod, HDPE, 3 mm, 64 mm
Price
698,22 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10.000 Items
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifikationer
  • Ø:
    3 mm
  • Beskrivelse:
    Stirring rod
  • Længde:
    64 mm
  • Materiale:
    HDPE
  • Seq:
    02