Microtubes
Tubes with screw cap non assembled, with writing space, 0,5 ml, 5000/case, 0,5 ml
Katalog # SARS72.730.107
Marketsource
Leverandør: SARSTEDT
Gå til:
Product Details & Documents
PP, translucent
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Without or with skirted base.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Pakket:5000/case
- Anbefalet arbejdsvolumen:0,5 ml
- Kapacitet:0,5 ml
- Beskrivelse:Tubes with screw cap non assembled, with writing space
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Colour coded inserts, blue
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Screw cap with seperate retaining loop, neutralScrew cap with seperate retaining loop, neutralSARS65.712Log ind for tilgængelighed1 * 5.000 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Colour coded inserts, neutral
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Colour coded inserts, red
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Colour coded inserts, violet
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Colour coded inserts, white
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Colour coded inserts, black
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Colour coded inserts, yellow
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Colour coded inserts, green