Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes with thread in special sterile packaging
Microtubes with thread in special sterile packaging
Microcentrifuge tubes with skirted base, without knurls, sterile, 2,0 ml, 500/double bag, 2500/case, 2,0
Katalog # SARS72.664.711
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Microtubes with thread in special sterile packaging
Katalog # SARS72.664.711
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes with thread in special sterile packaging
Microcentrifuge tubes with skirted base, without knurls, sterile, 2,0 ml, 500/double bag, 2500/case, 2,0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.500 Items
Product Details & Documents
PP, translucent
  • With or without skirted base
Each bag is sub-packaged into a second additional bag. Removing the outer bag leaves a complete and sterile bag packaging for convenient processing in clean rooms or sterile environments. This packaging option is ideal for users working under clean room conditions to fill precious reagents into tubes.
Specifikationer
  • Pakket:
    500/double bag, 2500/case
  • Anbefalet arbejdsvolumen:
    2,0
  • Kapacitet:
    2,0 ml
  • Beskrivelse:
    Microcentrifuge tubes with skirted base, without knurls, sterile
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.720
    Micro tubes
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.721
    Micro tubes
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.723
    Micro tubes
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items - 1.836,66 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.725
    Micro tubes
    neutralt
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items - 1.922,91 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.726
    Micro tubes
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.727
    Micro tubes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.729
    Micro tubes
    brun
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.728
    Micro tubes
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items - 1.922,91 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.757
    Micro tubes
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items - 1.922,91 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded screw caps, PP, sterile
    Colour coded screw caps, PP, sterile
    SARS65.716.755
    Micro tubes
    Violet
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items