Orders LinkContactUsLinkComponent
Round cuvettes
Round cuvettes
260 - 280 nm, 96 mm, 8 ml, 10 mm, PS
Katalog # SARS67.743
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Round cuvettes
Katalog # SARS67.743
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Round cuvettes
Round cuvettes
260 - 280 nm, 96 mm, 8 ml, 10 mm, PS
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Polystyrene cuvettes with round opening.
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Volumen:
    8 ml
  • Vinduesmateriale:
    PS
  • Højde:
    96 mm
  • Seq:
    002
  • Område:
    260 - 280 nm