Round cuvettes
260 - 280 nm, 96 mm, 8 ml, 10 mm, PS
Katalog # SARS67.743
Marketsource
Leverandør: SARSTEDT
Gå til:
Product Details & Documents
Polystyrene cuvettes with round opening.
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Volumen:8 ml
- Vinduesmateriale:PS
- Højde:96 mm
- Seq:002
- Område:260 - 280 nm