Orders LinkContactUsLinkComponent
96-Well micro test plates
Mikrotestplade med flad bund, med låg, steril, klar, 96, +, 1/pose
  SARS82.1581.001
Marketsource
 :   SARSTEDT
96-Well micro test plates
  SARS82.1581.001
 :  SARSTEDT
Marketsource
96-Well micro test plates
Mikrotestplade med flad bund, med låg, steril, klar, 96, +, 1/pose
503,17 kr
1 * 50 Items
Clear PS
  • Compatible with all common microplate dispensers, readers, and washers
  • Excellent and consistent optical quality
  • Optimal surface
  • Uniform design
  • Choice of flat, round or conical wells
  • Ant. brønde:
    96
  • Pakket:
    1/pose
  • Steril:
    +
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Mikrotestplade med flad bund, med låg, steril
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Farve
  • SARS82.1584
    Låg til mikrotestplader, PS
    klar
    1 * 100 Items - 239,26 kr