Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes
Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, 2,0 ml, 1000/case, 2,0 ml
Katalog # SARS72.693.105
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Microtubes
Katalog # SARS72.693.105
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, 2,0 ml, 1000/case, 2,0 ml
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
PP, translucent
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Without or with skirted base.
Documents
Specifikationer
  • Pakket:
    1000/case
  • Anbefalet arbejdsvolumen:
    2,0 ml
  • Kapacitet:
    2,0 ml
  • Beskrivelse:
    Tubes with screw cap assembled, sterile
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded inserts, blue
    Colour coded inserts, blue
    SARS65.713.006
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap with seperate retaining loop, neutral
    Screw cap with seperate retaining loop, neutral
    SARS65.712
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded inserts, neutral
    Colour coded inserts, neutral
    SARS65.713
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded inserts, red
    Colour coded inserts, red
    SARS65.713.002
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded inserts, violet
    Colour coded inserts, violet
    SARS65.713.007
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded inserts, white
    Colour coded inserts, white
    SARS65.713.009
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded inserts, black
    Colour coded inserts, black
    SARS65.713.010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded inserts, yellow
    Colour coded inserts, yellow
    SARS65.713.004
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Colour coded inserts, green
    Colour coded inserts, green
    SARS65.713.005
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items