Plastic cuvettes
Micro, 45 mm, 1,5 - 3 ml, 10 mm, PMMA
Katalog # SARS67.740
Marketsource
Leverandør: SARSTEDT
Gå til:
Product Details & Documents
Cuvettes in poly(methyl methacrylate) (PMMA) or polystyrene (PS).
Documents
SARS67.742_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Micro
- Volumen:1,5 - 3 ml
- Vinduesmateriale:PMMA
- Højde:45 mm
- Seq:1