Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic cuvettes
Plastic cuvettes
Micro, 45 mm, 1,5 - 3 ml, 10 mm, PMMA
Katalog # SARS67.740
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Plastic cuvettes
Katalog # SARS67.740
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Plastic cuvettes
Plastic cuvettes
Micro, 45 mm, 1,5 - 3 ml, 10 mm, PMMA
Price
1.389,43 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
Cuvettes in poly(methyl methacrylate) (PMMA) or polystyrene (PS).
Documents
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Micro
  • Volumen:
    1,5 - 3 ml
  • Vinduesmateriale:
    PMMA
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    1