Sample vials, 6 ml
6,00 ml, 22×38 mm, klar, No
Katalog # METR6.2419.007
Leverandør: METROHM
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Diameter×H:22×38 mm
- Kapacitet:6,00 ml
- Farve:klar
- Seq:02