Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Howard
Celletællere, Howard
Counting chamber with double lines, 0,10 mm
Katalog # MARI0610940
Leverandør:   MARIENFELD
Celletællere, Howard
Katalog # MARI0610940
Leverandør:  MARIENFELD
Celletællere, Howard
Celletællere, Howard
Counting chamber with double lines, 0,10 mm
Price
2.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Tællekamre til undersøgelse af frugtsaft.
Ø ring = 18 - 22 mm
Specifikationer
  • Kammerdybde:
    0,10 mm
  • Beskrivelse:
    Counting chamber with double lines
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    L×B
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Cover glass with blue mask – 5×5 wells of Ø 1,382 mm
    Cover glass with blue mask – 5×5 wells of Ø 1,382 mm
    MARI0334001
    33×33 mm
    1,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr2,350.00
Produktinformation
  • Katalog #
    L×B
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Cover glass with ground edges
    Cover glass with ground edges
    MARI0333001
    25×40 mm
    0,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr51.90
Produktinformation
  • Katalog #
    L×B
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Dækglas med metalmaske - 5×5 brønde på Ø = 1,382 mm
    Dækglas med metalmaske - 5×5 brønde på Ø = 1,382 mm
    MARI0334002
    25×40 mm
    0,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr1,790.00