Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
2,500 - 3,000 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Katalog # ALLA3050FG250/20QP
Leverandør:   Alla France
Hydrometers
Katalog # ALLA3050FG250/20QP
Leverandør:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
2,500 - 3,000 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Price
3.390,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    08
  • Inddeling:
    0,005 g/ml
  • Område:
    2,500 - 3,000 g/ml