Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,5 ml, 35 mm, 6 mm, 0,7 mm
Katalog # MARI3700400
Leverandør:   MARIENFELD
Test tubes, Durham
Katalog # MARI3700400
Leverandør:  MARIENFELD
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,5 ml, 35 mm, 6 mm, 0,7 mm
Price
1.610,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    6 mm
  • Vægtykkelse:
    0,7 mm
  • Kapacitet:
    0,5 ml
  • Længde:
    35 mm