Orders LinkContactUsLinkComponent
Dråbefangere, Stutzer, lige
29/32 NS, 14/23 NS
  201-1066
Dråbefangere, Stutzer, lige
  201-1066
Dråbefangere, Stutzer, lige
Dråbefangere, Stutzer, lige
29/32 NS, 14/23 NS
760,00 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Anbringes direkte på destillationskolben for at fange dråber, med to standardslib.
Documents
  • Konusstr.:
    14/23 NS
  • Kappestr.:
    29/32 NS
  • Seq:
    02