Mini tube system, Axygen®
Individuelle minirør, PP, bulk, 1,1 ml
Katalog # 733-1979
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
PP, 100% ny. Axygen 96-well mini tube-systemet er udviklet til at bruge 8-eller 12 strips med låg.
- Kompatibel med Beckman, Tecan, Zymark og andre robotarbejdsstationer
- Låget er designet, så det kun kan vende på én måde, og har et indridset alfanummerisk gitter, som sikrer korrekt identifikation af prøven
- Indstøbte kondenseringsringe på låget minimerer risikoen for krydskontaminering
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Kapacitet:1,1 ml
- Beskrivelse:Individuelle minirør, PP, bulk
- Seq:12
Accessories
Produktinformation
- Katalog #Til rørTilgængelighedPrice
- 12 strip pre-steriliseret låg til minirør12 strip pre-steriliseret låg til minirør731-02220,6+1,1 mlLog ind for tilgængelighed1 * 400 Items - 1.220,00 kr
Produktinformation
- Katalog #Til rørTilgængelighedPrice
- 12 strip låg til minirør
Produktinformation
- Katalog #Til rørTilgængelighedPrice
- 8-strip cap for mini tubes
Produktinformation
- Katalog #Til rørTilgængelighedPrice
- 8 strip pre-steriliseret låg til minirør8 strip pre-steriliseret låg til minirør731-02240,6+1,1 mlLog ind for tilgængelighed1 * 600 Items - 1.220,00 kr
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



