Orders LinkContactUsLinkComponent
Celleskrabere, Falcon®
Celleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 30 mm blad, 250 mm
  734-1111
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Corning
Celleskrabere, Falcon®
  734-1111
 :  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Celleskrabere, Falcon®
Celleskrabere, Falcon®
Celleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 30 mm blad, 250 mm
3.180,00 kr
1 * 100 Items
Håndtag af PS, TPE-skraber. Beregnet til at skaffe maksimal adgang til dyrkningsoverfladerne på en række dyrkningsflasker.
  • Cross-ribbed PS handle provides greater rigidity, to ensure better control while scraping cells
  • Highly compliant TPE blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
 : Supplied individually wrapped in peel-open packages.
  • Beskrivelse:
    Celleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 30 mm blad
  • Seq:
    3
  • Samlet længde:
    250 mm
  • Cat. No.:
    734-1111
  • Miljøcertificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning