Celleskrabere, Falcon®
Celleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 30 mm blad, 250 mm
: Corning
Håndtag af PS, TPE-skraber. Beregnet til at skaffe maksimal adgang til dyrkningsoverfladerne på en række dyrkningsflasker.
- Cross-ribbed PS handle provides greater rigidity, to ensure better control while scraping cells
- Highly compliant TPE blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
: Supplied individually wrapped in peel-open packages.
- Beskrivelse:Celleskraber, til brug sammen med 75 cm² kolber, 30 mm blad
- Seq:3
- Samlet længde:250 mm
- Cat. No.:734-1111
- Miljøcertificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning