Accessories for FlashGel™ system
FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)
Katalog # 733-1619
Leverandør: LONZA
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)
- Seq:20
- Cat. No.:733-1619
- Kassettestørrelse B×D×H:107×115×17 mm
- Separationsområde (bp):1.2% agarose: 50-4000
2.2% agarose: 10-1000 - Opbevaring (kassetter):Room temperature for up to 5 months from manufacture
- Dock-størrelse B×D×H:120×134×54 mm
- Gelstørrelse B×D×H:84×70×2 mm
- Brøndvolumen:2 - 5 µl