Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for FlashGel™ system
Accessories for FlashGel™ system
FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)
Katalog # 733-1619
Leverandør:   LONZA
Accessories for FlashGel™ system
Katalog # 733-1619
Leverandør:  LONZA
Accessories for FlashGel™ system
Accessories for FlashGel™ system
FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)
Price
2.770,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    FlashGel™ loading farvestof, 5X, RNA-native prøvebuffer (indeholder xylencyanol)
  • Seq:
    20
  • Cat. No.:
    733-1619
  • Kassettestørrelse B×D×H:
    107×115×17 mm
  • Separationsområde (bp):
    1.2% agarose: 50-4000
    2.2% agarose: 10-1000
  • Opbevaring (kassetter):
    Room temperature for up to 5 months from manufacture
  • Dock-størrelse B×D×H:
    120×134×54 mm
  • Gelstørrelse B×D×H:
    84×70×2 mm
  • Brøndvolumen:
    2 - 5 µl