Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøvetagere, QuickPicker
Prøvetagere, QuickPicker
Prøvetager, PP, transparent, 500 mm, 300 mm, 25 mm, 75 ml
Catalog # 312-0085
Supplier:   BURKLE
Prøvetagere, QuickPicker
Catalog # 312-0085
Supplier:  BURKLE
Prøvetagere, QuickPicker
Prøvetagere, QuickPicker
Prøvetager, PP, transparent, 500 mm, 300 mm, 25 mm, 75 ml
Price
1.820,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Fremstillet af rustfrit stål - prøveflasker er fremstillet af PE eller PC. QuickPicker er velegnet, når bulkemner tages direkte fra sække, poser eller åbne beholdere. Prøven fyldes direkte over på prøveflasker. Prøvetagningsdybde: 30 cm, diameter: 25 mm, længde: 50 cm, volumen: 75 ml.
  • Aftagelig spids
  • Let at håndtere og rengøre
  • Ingen kanter eller sprækker og dermed intet tilbageblivende prøvemateriale
Delivery information: QuickPicker leveres komplet med 2 prøvetagningsflasker og rensebørste.
Specifications
  • Ø:
    25 mm
  • Neds.- dybde:
    300 mm
  • Volumen:
    75 ml
  • Beskrivelse:
    Prøvetager, PP, transparent
  • Længde:
    500 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Kapacitet
    Gevind
    Materiale
    Availability
    Price
  • 300-0118
    250 ml
    40 mm
    LDPE
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 43,90 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 312-0071
    Transportkasse, 500-1050 mm
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 407,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Kapacitet
    Gevind
    Materiale
    Availability
    Price
  • 331-2612
    250 ml
    40 mm
    PP
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 29,80 kr