Orders LinkContactUsLinkComponent
Skeer
Skeer
1250 ml, 400 mm
Catalog # 231-0755
Supplier:   VITLAB
Skeer
Catalog # 231-0755
Supplier:  VITLAB
Skeer
Skeer
1250 ml, 400 mm
Price
561,00 kr
Log in for availability
1 * 6 Items
Product Details & Documents
HDPE, neutral farve. Med flade ender og forstærket håndtag.
  • God kemisk resistens
  • Varmebestandig op til 105 °C
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifications
  • Kapacitet:
    1250 ml
  • Længde:
    400 mm