Skeer
350 ml, 310 mm
Katalog # 231-0753
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE, neutral farve. Med flade ender og forstærket håndtag.
- God kemisk resistens
- Varmebestandig op til 105 °C
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
- Kapacitet:350 ml
- Længde:310 mm