Orders LinkContactUsLinkComponent
Skeer
150 ml, 250 mm
  231-1087
 :   VITLAB
Skeer
  231-1087
 :  VITLAB
Skeer
Skeer
150 ml, 250 mm
285,00 kr
1 * 12 Items
HDPE, neutral farve. Med flade ender og forstærket håndtag.
  • God kemisk resistens
  • Varmebestandig op til 105 °C
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
  • Kapacitet:
    150 ml
  • Længde:
    250 mm