Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleskeer
Måleskeer
250 ml, 260 mm
Catalog # 231-2004
Supplier:   VITLAB
Måleskeer
Catalog # 231-2004
Supplier:  VITLAB
Måleskeer
Måleskeer
250 ml, 260 mm
Price
241,00 kr
Log in for availability
1 * 6 Items
Product Details & Documents
PP, hvit. Med flate, avfasede ender og forsterket håndtak.
  • God kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifications
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Længde:
    260 mm