Måleskeer
50 ml, 160 mm
231-2002
: VITLAB
PP, hvit. Med flate, avfasede ender og forsterket håndtak.
- God kemisk resistens, brudsikker
- Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
- Kapacitet:50 ml
- Længde:160 mm