Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleskeer
Måleskeer
10 ml, 100 mm
Katalog # 231-2000
Leverandør:   VITLAB
Måleskeer
Katalog # 231-2000
Leverandør:  VITLAB
Måleskeer
Måleskeer
10 ml, 100 mm
Price
76,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
PP, hvit. Med flate, avfasede ender og forsterket håndtak.
  • God kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Længde:
    100 mm