Microtube racks
24 (2×12), 0,5 ml, 265×50×50 mm
Katalog # 211-8065
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Gå til:
Product Details & Documents
Acrylic.
Specifikationer
- Til rør:0,5 ml
- Ant. huller:24 (2×12)
- Seq:10
- B×D×H:265×50×50 mm