Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtube racks

Microtube racks

orange, 24 (2×12), 1,5 ml, 270×50×50 mm
Katalog # 212-6634
Microtube racks
Katalog # 212-6634
Microtube racks
Microtube racks

orange, 24 (2×12), 1,5 ml, 270×50×50 mm

Price
678,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Acrylic.

Specifikationer
  • Til rør:
    1,5 ml
  • Ant. huller:
    24 (2×12)
  • Farve:
    orange
  • Seq:
    04
  • B×D×H:
    270×50×50 mm