Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Microtube racks

rød, 12 (2×6), 1,5 ml, 145×50×50 mm
Katalog # 212-6633
Microtube racks
Katalog # 212-6633
Microtube racks
Microtube racks

rød, 12 (2×6), 1,5 ml, 145×50×50 mm

Price
489,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Acrylic.

Specifikationer
  • Til rør:
    1,5 ml
  • Ant. huller:
    12 (2×6)
  • Farve:
    rød
  • Seq:
    03
  • B×D×H:
    145×50×50 mm