Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtube racks
rød, 48 (4×12), 1,5 ml, 270×100×50 mm
  212-6639
Microtube racks
  212-6639
Microtube racks
Microtube racks
rød, 48 (4×12), 1,5 ml, 270×100×50 mm
1.160,00 kr
1 * 1 Items
Acrylic.
  • Til rør:
    1,5 ml
  • Ant. huller:
    48 (4×12)
  • Farve:
    rød
  • Seq:
    09
  • B×D×H:
    270×100×50 mm