Orders LinkContactUsLinkComponent
Valideringsflasker, Nalgene®
Valideringsflasker, Nalgene®
2000 ml, 53B, 42 mm, 270 mm, 123 mm
Katalog # NALGDS2127-2000
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Valideringsflasker, Nalgene®
Katalog # NALGDS2127-2000
   Lav fremstillingspåvirkning
Valideringsflasker, Nalgene®
Valideringsflasker, Nalgene®
2000 ml, 53B, 42 mm, 270 mm, 123 mm
Price
6.240,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    123 mm
  • Gevind:
    53B
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    270 mm
  • Hals indv. Ø:
    42 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS2127-2000
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning