Orders LinkContactUsLinkComponent
Valideringsflasker, Nalgene®
Valideringsflasker, Nalgene®
30 ml, 20-415, 14 mm, 75 mm, 32 mm
Katalog # NALGDS2127-0030
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Valideringsflasker, Nalgene®
Katalog # NALGDS2127-0030
   Lav fremstillingspåvirkning
Valideringsflasker, Nalgene®
Valideringsflasker, Nalgene®
30 ml, 20-415, 14 mm, 75 mm, 32 mm
Price
6.750,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 30 Items
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    32 mm
  • Gevind:
    20-415
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Højde:
    75 mm
  • Hals indv. Ø:
    14 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS2127-0030
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning