Orders LinkContactUsLinkComponent
Gel loading-spidser, HydroLogix™
Gel loading-spidser, HydroLogix™
HLT Round Gel 200, universal, graduated
Katalog # MLBP3691-11
Gel loading-spidser, HydroLogix™
Katalog # MLBP3691-11
Leverandør:  
Gel loading-spidser, HydroLogix™
Gel loading-spidser, HydroLogix™
HLT Round Gel 200, universal, graduated
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
Pipettespids GEL Loading rund 200 æL 83 1 * 200 Items Katalog #732-2255
Produktet 732-2255 ligner MLBP3691-11, men producenten og specifikationerne kan variere.
Product Details & Documents
Beregnet til påsætning af vertikale elektroforesegeler.
  • Fås med rund eller flad spids
  • Fås med volumen 1 til 10 µl eller 2 til 200 µl
  • Beregnet til påsætning af geler i tre tykkelser for at passe til specifikke anvendelser
Specifikationer
  • Spidstype:
    HLT Round Gel 200, universal, graduated