Gel loading-spidser, HydroLogix™
HLT Round Gel 200, universal, graduated
Katalog # MLBP3691-11
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
Pipettespids GEL Loading rund 200 æL 83 1 * 200 Items Katalog #732-2255
Produktet 732-2255 ligner MLBP3691-11, men producenten og specifikationerne kan variere.
Product Details & Documents
Beregnet til påsætning af vertikale elektroforesegeler.
- Fås med rund eller flad spids
- Fås med volumen 1 til 10 µl eller 2 til 200 µl
- Beregnet til påsætning af geler i tre tykkelser for at passe til specifikke anvendelser
Specifikationer
- Spidstype:HLT Round Gel 200, universal, graduated