Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
11 ml, 100 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Katalog # DELT716100
Leverandør:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Katalog # DELT716100
Leverandør:  DELTALAB
Test tubes,with screw thread
11 ml, 100 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Price
7.270,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Leveringsinformation: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    16 mm
  • Ø indv.:
    14 mm
  • Gevind:
    15-415
  • Vægtykkelse:
    1,05 mm
  • Kapacitet:
    11 ml
  • Længde:
    100 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT617000
    aluminium
    15-415
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 1.860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 1.550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 1.930,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 1.970,00 kr