Round cuvettes
260 - 280 nm, 55 mm, 4 ml, 10 mm, PS
Katalog # SARS67.749
Marketsource
Leverandør: SARSTEDT
Gå til:
Product Details & Documents
Polystyrene cuvettes with round opening.
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Volumen:4 ml
- Vinduesmateriale:PS
- Højde:55 mm
- Seq:001
- Område:260 - 280 nm