VWR®, Notesbøger til renrum, PUREImage
Notesbog, uden latex, hvid, Ruled, A4, 100
Catalog # 818-0126
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Disse notesbøger indeholder VWR® PUREImage latex-frit papir og har gennemsigtigt omslag. Designet til brug i renrum og kritiske omgivelser, hvor der er risiko for partikel- eller ekstraktkontamination.
- Produceret med ny, latex-fri papirindbindingsteknologi
- Alle sider er linjerede
- Pakket i to poser i klasse 100-omgivelser
Format: A4, A5, A6, 100 sider (50 ark).
Specifications
- Papirformat:A4
- Model:Ruled
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Notesbog, uden latex
- Antal af sider:100