Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Celle med hætte, 17,5 ml, 50 mm, Kvartsglas
Katalog # 705-0575
Leverandør:   Hach
Sample cuvettes
Katalog # 705-0575
Leverandør:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Celle med hætte, 17,5 ml, 50 mm, Kvartsglas
Price
2.410,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    50 mm
  • Volumen:
    17,5 ml
  • Vinduesmateriale:
    Kvartsglas
  • Beskrivelse:
    Celle med hætte
  • Seq:
    20