Sample cuvettes
Celle med hætte, 17,5 ml, 50 mm, Kvartsglas
Katalog # 705-0575
Leverandør: Hach
Gå til:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikationer
- Længde på lysvej:50 mm
- Volumen:17,5 ml
- Vinduesmateriale:Kvartsglas
- Beskrivelse:Celle med hætte
- Seq:20