Accessories for FlashGel™ system
FlashGel™ dock
Katalog # 733-1609
Leverandør: LONZA
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:FlashGel™ dock
- Seq:14
- Cat. No.:733-1609
- Kassettestørrelse B×D×H:107×115×17 mm
- Dock-størrelse B×D×H:120×134×54 mm
- Gelstørrelse B×D×H:84x70x2 mm
- Brøndvolumen:2 - 5 µl