Skruelåg, Nalgene®
Linerless, 28-415, grøn, PP
Catalog # 215-1604
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Skruelåg, Nalgene®
Catalog # 215-1604
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
Specifications
- Cap størrelse:28-415
- Farve:grøn
- Beskrivelse:Linerless
- Materiale:PP
- Seq:14
- Cat. No.:215-1604
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning