Skruelåg, Nalgene®
Linerless, 13-415, grøn, PP
215-1602
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
- Cap størrelse:13-415
- Farve:grøn
- Beskrivelse:Linerless
- Materiale:PP
- Seq:11
- Cat. No.:215-1602
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning