Flasks with flared rim, Nalgene®
20,00 ml, klar, Yes, 20 mm
Catalog # 215-1496
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Flasks with flared rim, Nalgene®
Catalog # 215-1496
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Ideel til emballering, opbevaring og transport af diagnostiske sera, biologiske sera, veterinære medicinalvarer og øjenmedicin. Fremstillet og pakket i HEPA-filtreret og miljøkontrollerede arbejdsområder. PETG, klar
- Steriliseret til steriliseringsniveau 10 6 og opfylder kravene fra USP-klasse VI og standarderne fra USP 661
- Forsynet med tilpassede gummipropper og trompetformede låg, er de velegnede til forsendelse med fly (gummipropper og trompetformede låg skal bestilles separat)
- Kvalitetstestet for at sikre optimal lækagefri opførsel
Ordering information: kolberne leveres indpakket i moduler af krympefolie, uden propper og trompetformet låg.
Specifications
- Kasket inkluderet:Yes
- Cap størrelse:20 mm
- Kapacitet:20,00 ml
- Farve:klar
- Cat. No.:215-1496
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning