Flasks with flared rim, Nalgene®
5,00 ml, klar, Yes, 20 mm
Katalog # 215-1494
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Flasks with flared rim, Nalgene®
Katalog # 215-1494
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Ideel til emballering, opbevaring og transport af diagnostiske sera, biologiske sera, veterinære medicinalvarer og øjenmedicin. Fremstillet og pakket i HEPA-filtreret og miljøkontrollerede arbejdsområder. PETG, klar
- Steriliseret til steriliseringsniveau 10 6 og opfylder kravene fra USP-klasse VI og standarderne fra USP 661
- Forsynet med tilpassede gummipropper og trompetformede låg, er de velegnede til forsendelse med fly (gummipropper og trompetformede låg skal bestilles separat)
- Kvalitetstestet for at sikre optimal lækagefri opførsel
Ordering information: kolberne leveres indpakket i moduler af krympefolie, uden propper og trompetformet låg.
Specifikationer
- Kasket inkluderet:Yes
- Cap størrelse:20 mm
- Kapacitet:5,00 ml
- Farve:klar
- Cat. No.:215-1494
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning