Orders LinkContactUsLinkComponent
Mopper, LoopMop™
LoopMop™
  129-0241
 :   MICRONOVA
Mopper, LoopMop™
  129-0241
 :  MICRONOVA
Mopper, LoopMop™
Mopper, LoopMop™
LoopMop™
538,00 kr
1 * 1 Items
En strikket polyestermoppe til påføring af desinfektionsmiddel i farmaceutiske opgaver, aseptisk produktion og på medicinske enheder. Absorberende nok til at efterlade en tør overflade, men efterlader fugt nok til desinfektionsmidler, som kræver en længere tørretid. Hovederne bruges direkte med skaftet af fiberglas/polypropylen eller forbindes til universalskaftet med kvikafkoblingsadapteren.
  • Kan vaskes eller autoklaveres
  • Lav fnugdannelse
  • Ingen rå kanter
 : Alle komponenter skal bestilles separat.
  • Beskrivelse:
    LoopMop™
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Længde
    Materiale
  • 129-0551
    Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    965 - 1829 mm
    Rustfrit stål 304
    1 * 1 Items - 2.870,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Længde
    Materiale
  • 129-0062
    Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1550 mm
    155 cm
    Glasfiber
    1 * 1 Items - 1.320,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Længde
    Materiale
  • 129-0176
    Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1295 mm
    1295 cm
    Rustfrit stål 304
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr