Mops, MicroMop™
Moppehoved, polyester
Katalog # 129-0234
Leverandør: MICRONOVA
Gå til:
Product Details & Documents
MicroMop™ er ideel til hurtig og effektiv rengøring af store overfladearealer. Velegnet til wafer-produktion, elektronik, farmaceutica og bioteknologiske opgaver. Alle moppehovederne fastgøres til universalskaftet i rustfrit stål med den orange kvikafkoblingsadapter i polypropylen. Til knapt så kritiske opgaver, kan der vælges skaftet i fiberglas/polypropylen med fastgjort adapter.
- Det hurtigtørrende PVA med lav fnugdannelse er velegnet til højteknologiske opgaver. Kan vaskes
- Polyester har en god optrækningskapacitet, kan autoklaveres og kan bruges sammen med stærke desinfektionsmidler
- Lite™ er en robust blanding af latex/rayon til kontrollerede miljøer og rentrumsområder. Moppehovedet kan autoklaveres til medicinske og sterile opgaver
Bestillingsoplysninger: Alle komponenter skal bestilles separat.
Specifikationer
- Beskrivelse:Moppehoved, polyester
- Seq:03
- Cat. No.:129-0234
- Environmentally Preferable:Reduktion af affald
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- MicroMop® Adapter