Swabs
Sterile swabs, Wood/cotton, 2,5 mm, 150 mm, +
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
: IVD.
: Individual peel pouches.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
- Ø:2,5 mm
- Steril:+
- Beskrivelse:Sterile swabs
- Længde:150 mm
- Seq:003
- Skaft/hoved:Wood/cotton