Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs
Sterile swabs, PS/bavlna, 2,5 mm, 150 mm, +
Catalog # 300-0326
Supplier:   DELTALAB
Swabs
Catalog # 300-0326
Supplier:  DELTALAB
Swabs
Swabs
Sterile swabs, PS/bavlna, 2,5 mm, 150 mm, +
Price
2.490,00 kr
Log in for availability
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
 : IVD.
 : Individual peel pouches.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
  • Ø:
    2,5 mm
  • Steril:
    +
  • Beskrivelse:
    Sterile swabs
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    004
  • Skaft/hoved:
    PS/bavlna