Batterier
PowerAccu-9V blok, 9V Block/HR6F22, 8,4 V, 200 mAh
Katalog # 139-0038
Leverandør: VARTA GERAETEBATTERIE
Gå til:
Product Details & Documents
Høj kapacitet med lange driftstider pr. opladning. Kræver ikke en speciel oplader.
- Kan genoplades op til 1000 gange
Specifikationer
- Model:9V Block/HR6F22
- Spænding:8,4 V
- Kapacitet:200 mAh
- Beskrivelse:PowerAccu-9V blok
- Seq:01