Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary tubes
Capillary tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 2,3 mm, 130 µl
Katalog # MARI2951300
Leverandør:   MARIENFELD
Capillary tubes
Katalog # MARI2951300
Leverandør:  MARIENFELD
Capillary tubes
Capillary tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 2,3 mm, 130 µl
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Na-heparinized (coated)
Capillaries, Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
Specifikationer
  • Ø:
    2,3 mm
  • Volumen:
    130 µl
  • Beskrivelse:
    Capillary Tubes
  • Længde:
    75 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til kapillærrør til blodgas med Ø 1,75 mm
    Låg til kapillærrør til blodgas med Ø 1,75 mm
    MARI2960414
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items