Capillary tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 2,3 mm, 130 µl
Katalog # MARI2951300
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Product Details & Documents
Glass, clear.
- Na-heparinized (coated)
Capillaries, Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
Specifikationer
- Ø:2,3 mm
- Volumen:130 µl
- Beskrivelse:Capillary Tubes
- Længde:75 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Låg til kapillærrør til blodgas med Ø 1,75 mm