DrySyn® varmeblokke
DrySyn Maxi, sæt med 3000 ml bundplade og indsats til 2000 ml kolber
Catalog # 442-0872
Supplier: ASYNT
Jump to:
Product Details & Documents
Serien af DrySyn varmeblokke er alternativet til oliebade og varmekapper. Systemet giver mulighed for ren, sikker syntese til en eller flere reaktioner.
- Kompatibelt med alle magnetomrørere med varmeplade
- Sikker og hurtig temperaturstyring til over 300 ºC
- Kan bruges med alle rundbundede standardkolber, kompatibel med kolber med flere halse
- Lavt brønddesign forhindrer revner i glasset og giver bedre udsyn til reaktionen
- Klar, anodiseret finish, resistent over for kemikalier og opløsningsmidler
- Nem og sikker løft med varmeresistente håndtag
Documents
DrySyn Multi Kit
Videos
Specifications
- Beskrivelse:DrySyn Maxi, sæt med 3000 ml bundplade og indsats til 2000 ml kolber
- Seq:02
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0875DrySyn Multi 25 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundpladerLog in for availability1 * 3 Items - 3.390,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0874DrySyn Multi 100 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundpladerLog in for availability1 * 3 Items - 3.690,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0877DrySyn Multi 50 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundpladerLog in for availability1 * 3 Items - 3.570,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0878DrySyn Multi startsæt, bundplade og 1×25 ml, 1×50 ml og 1×100 ml kolbeindsatserLog in for availability1 * 1 Items - 6.730,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 460-0127DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 16 mm rørLog in for availability1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 460-0132DrySyn Multi three position clamp, for use with base 460-0125Log in for availability1 * 1 Items - 1.390,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 460-0130DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 24,2 mm rørLog in for availability1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 460-0129DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 20 mm rørLog in for availability1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 460-0131DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 25,5 mm rørLog in for availability1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0855DrySyn Multi-M supersæt, bundplade, med 12 kolbeindsatser (3×50 ml, 3×100 ml og 3×250 ml)Log in for availability1 * 1 Items - 16.720,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0853DrySyn Multi-M startsæt, bundplade og 3×250 ml kolbeindsatseLog in for availability1 * 1 Items - 8.570,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0850DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til brugertilpasning til rør i andre størrelser. Minimumbestilling 3× pakkerLog in for availability1 * 3 Items
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-1240DrySyn Multi three position reaction vial inserts, for 28,2 mm vialsLog in for availability1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0867DrySyn Classic 500 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundpladeLog in for availability1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0873DrySyn Multi 10 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundpladerLog in for availability1 * 3 Items - 3.390,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0858DrySyn Multi-S startsæt, bundplade og 3×500 ml kolbeindsatseLog in for availability1 * 1 Items - 10.600,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0864DrySyn Classic 100 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundpladeLog in for availability1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0868DrySyn Classic-bundplade til 1000 ml kolberLog in for availability1 * 1 Items - 5.170,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0865DrySyn Classic 250 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundpladeLog in for availability1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 442-0866DrySyn Classic 50 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundpladeLog in for availability1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- ASYNADS3-PS-25.75DrySyn Multi complete kit, wheaton reactor vials, for tubes up to 25,75 Ø mmLog in for availability1 * 1 Each
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice