Orders LinkContactUsLinkComponent
Cotton swabs
Swabs with applicator, Wood/cotton, 20 mm, 60 mm, -
Katalog # HERE1031318
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Katalog # HERE1031318
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Cotton swabs
Swabs with applicator, Wood/cotton, 20 mm, 60 mm, -
Price
1.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Single cotton bud cotton swabs.
Specifikationer
  • Ø:
    20 mm
  • Steril:
    -
  • Beskrivelse:
    Swabs with applicator
  • Længde:
    60 mm
  • Seq:
    14
  • Skaft/hoved:
    Wood/cotton
  • Håndtagsbredde:
    4 mm
  • Cat. No.:
    HERE1031318
  • Håndtagslængde:
    400 mm
  • Model:
    HERE1031318