Orders LinkContactUsLinkComponent
CP-Wax Kolonner
CP-Wax Kolonner
on 5" cage, Kapillær, CP-Wax 52 CB, 1,20 µm, 0,25 mm, 25 m
  VARICP7673I5
CP-Wax Kolonner
  VARICP7673I5
 :  
CP-Wax Kolonner
CP-Wax Kolonner
on 5" cage, Kapillær, CP-Wax 52 CB, 1,20 µm, 0,25 mm, 25 m
CP-Wax™ linjerne af kemisk bundne søjler tilbyder en bred vifte af selektiviteter til metodeoptimering. Rygraden i denne serie stationære faser er lavet af en polyethylenglycol.
  • Kolonne form:
    Kapillær
  • Filmtykkelse:
    1,20 µm
  • Ø indv.:
    0,25 mm
  • Beskrivelse:
    on 5" cage
  • Længde:
    25 m
  • Seq:
    18
  • Fase:
    CP-Wax 52 CB