Orders LinkContactUsLinkComponent
CP-Wax Kolonner
CP-Wax Kolonner
on 7" cage, Kapillær, CP-Wax 52 CB, 0,25 µm, 0,32 mm, 15 m
Katalog # VARICP8543
Leverandør:   VARIAN
CP-Wax Kolonner
Katalog # VARICP8543
Leverandør:  VARIAN
CP-Wax Kolonner
CP-Wax Kolonner
on 7" cage, Kapillær, CP-Wax 52 CB, 0,25 µm, 0,32 mm, 15 m
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
CP-Wax™ linjerne af kemisk bundne søjler tilbyder en bred vifte af selektiviteter til metodeoptimering. Rygraden i denne serie stationære faser er lavet af en polyethylenglycol.
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Kapillær
  • Filmtykkelse:
    0,25 µm
  • Ø indv.:
    0,32 mm
  • Beskrivelse:
    on 7" cage
  • Længde:
    15 m
  • Seq:
    16
  • Fase:
    CP-Wax 52 CB