Capillary columns for ASTM method
Columns used for cumene analysis, Kapillær, 0,53 mm, 50 m
Katalog # VARICP7428
Leverandør: VARIAN
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Kapillær
- Ø indv.:0,53 mm
- Beskrivelse:Columns used for cumene analysis
- Længde:50 m
- Seq:02