Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns for ASTM method
Capillary columns for ASTM method
Columns used for cumene analysis, Kapillær, 0,53 mm, 50 m
Katalog # VARICP7428
Leverandør:   VARIAN
Capillary columns for ASTM method
Katalog # VARICP7428
Leverandør:  VARIAN
Capillary columns for ASTM method
Columns used for cumene analysis, Kapillær, 0,53 mm, 50 m
Price
kr23,590.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Kapillær
  • Ø indv.:
    0,53 mm
  • Beskrivelse:
    Columns used for cumene analysis
  • Længde:
    50 m
  • Seq:
    02